Få mere at vide
Polysorbat 80, Multi-Compendial, NF, J.T. Baker™
Artikelnummer. p-5391658 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
20 mL
200 mL
1 L
4 L
19 L
Emballage:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle, w/ Septum
Smal mund af ravfarvet glasflaske
Ståltromle
Pakningsstørrelse:
1 L
19 L
200ml
20ml
4 L
Artikelnummer. 15469933
Brand: Avantor J.T.Baker 411702
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-65-6
Molekylær formel (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Molekylvægt (g/mol) 604.82
MDL nummer MFCD00082107
InChI nøgle HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
IUPAC navn 2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl-(9E)-octadec-9-enoat
SMIL CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polysorbate 80
Mængde 20 mL
Flammepunkt 148.00°C
Emballage Smal mund af ravfarvet glasflaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.08kg
Grad Multi-kompendiel/NF