Få mere at vide
Kartell™ Opsamlingsbeholder for spyt
Fremstillet med polypropylen for kemisk resistens og holdbarhed. Kartell™ Sputumopsamlingsbeholdere er ideelle til opbevaring, opsamling og transport af prøver.
Brand:  Kartell™ 0059700
906.30 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24277" to get your promotional price.
Produktkode 10469972
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Autoklaverbar
  • Lækagesikkert låg
  • Ideel til opbevaring, indsamling og transport af prøver
  • CE-IVD godkendt
Tekniske data
Tekniske data
Polypropylen
CE og IVD
Mund: 52,1 mm, Bund: 45 mm
500/Pk.
30 til 55 ml
57 mm
34.1 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Kartell™ Opsamlingsbeholder for spyt > Kapacitet: 30 ml