Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polypropylen 30mL Universalbeholdere
Artikelnummer. 12673546
Skift visning
Mærke:
Almindelig
Trykt
Inkluderer:
Beholder med borsyre
Beholder med ske
Kun beholder
Pakningsstørrelse:
Pakke med 400
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mærke Inkluderer Pakningsstørrelse
12673546 Almindelig Kun beholder Pakke med 400
12663546 Trykt Kun beholder Pakke med 400
12683546 Trykt Beholder med borsyre Pakke med 400
12693546 Trykt Beholder med ske Pakke med 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12673546 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 128C/P
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Sikre fremragende temperatur- og kemikalieresistens med den 95kPa-kompatible og CE-mærkede 30mL lækagesikre beholder med Quickstart 1/2 omgang hætte.
Sikre fremragende temperatur- og kemikalieresistens med disse 95kPa-kompatible 30mL lækagesikre Thermo Scientific™ Sterilin™ Polypropylen 30mL Universalbeholdere.
IKKE TILGÆNGELIG I AMERIKA
Funktioner:
  • Aseptisk fremstillet, ultra klar polypropylen
  • Lækagetestet i henhold til BS EN 14254 Anneks D
  • Velegnet til centrifugering ved 9.500x g
  • Multi-forseglet hætte 'QuickStart' for forbedret håndtering og uovertruffen lækagefri ydeevne
  • Partinummer trykt på hver beholder for at fremme fuld sporbarhed
  • Mærket til patientoplysninger og fås enten udoseret, doseret med borsyrekonserveringsmiddel (0,4 g) eller en løs ske
Advarsler vedrørende bestilling:
Ikke tilgængelig i alle geografiske områder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beholder
Materiale Polypropylen
Form Cylindrisk
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Certificeringer/compliance Lækagetestet i henhold til BS EN ISO 6717. 
Lukketype Multi-Seal
Oversigt Universal beholder
Diameter (metrisk) 31 mm
Højde (metrisk) 94 mm
Inkluderer Kun beholder
Mærke Almindelig
Mængde 400/Cs.