Få mere at vide
Gilac™ Hvid polypropylen-ske
Kapacitet (metrisk):
500 mL
750 mL
1000 mL
2 L
Beskrivelse
- Fremstillet af polypropylen
- Til alle typer ingredienser
- BPA fri
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 33,8 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Produkttype | Scoop |
| Længde (engelsk) | 14,4 tommer. |
| Temperatur (metrisk) Maks | -20 °C til +90 °C |
| Materiale | Polypropylen |
| Længde (metrisk) | 365 mm |