Få mere at vide
Fisherbrand™ Polypropylen mikrorørstativ
Opbevar 1,5 til 2,0 ml mikrorør i farvekodede stativer. Mikrorørstativ i polypropylen opbevarer op til 80 hætteglas med skruetop til bordbrug, opbevaring eller transport af prøver. Farvekodede stativer har indstøbte koordinater og håndtag for nem håndtering. Autoklaverbar og egnet til frysning.
Brand: Fisherbrand™ HS29025J
100.45 DKK valid until 2025-08-31
Use promo code "24124" to get your promotional price.
Beskrivelse
Populært stativ i form af fraktion-samler-tallerken- Indeholder 80 mikrorør med skruelåg eller kryogene hætteglas i brønde med en diameter på 1 mm
- Gemmer 1,5 til 2,0 ml rør i kompakt arrangement (5 x 16 array)
- Farvekodet for nemt at identificere specifikke laboratorieprocedurer eller individuelle teknikere
- Indstøbte koordinater for nem prøveorganisering og placering
- Konstrueret af robust polypropylen med formstøbte håndtag for nem håndtering
- Autoklaverbar og egnet til frysning
Tekniske data
Mikrorørstativ | |
5 x 16 | |
Rød | |
Polypropylen | |
Rektangulær | |
Ja | |
Ideel til opbevaring i fryseren | |
5 Pk. | |
225 mm | |
67 mm | |
28 mm | |
11 mm |
Nej | |
Autoklaverbar | |
Mikrorør (1,5 til 2 ml) | |
80 | |
Ingen | |
Ikke steril | |
Mikrocentrifugerør | |
5 Pk. | |
8,9'' | |
2,6 tommer | |
1.1 tommer |
Kampagner
-
Fisherbrand
Fisherbrand Sweet Deals on Top Products
Get up to 60% off select Fisherbrand productsPromo Code: 24167Expires: 2025-08-31