Få mere at vide
Fisherbrand™ Polypropylen mikrorørstativ
Artikelnummer. p-8000250 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Neutral
Orange
Pink (Pink)
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 11728084
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Opbevar 1,5 til 2,0 ml mikrorør i farvekodede stativer. Mikrorørstativ i polypropylen opbevarer op til 80 hætteglas med skruetop til bordbrug, opbevaring eller transport af prøver. Farvekodede stativer har indstøbte koordinater og håndtag for nem håndtering. Autoklaverbar og egnet til frysning.
Populært stativ i form af fraktion-samler-tallerken
  • Indeholder 80 mikrorør med skruelåg eller kryogene hætteglas i brønde med en diameter på 1 mm
  • Gemmer 1,5 til 2,0 ml rør i kompakt arrangement (5 x 16 array)
  • Farvekodet for nemt at identificere specifikke laboratorieprocedurer eller individuelle teknikere
  • Indstøbte koordinater for nem prøveorganisering og placering
  • Konstrueret af robust polypropylen med formstøbte håndtag for nem håndtering
  • Autoklaverbar og egnet til frysning
Tekniske data
Produkttype Mikrorørstativ
Lukning inkluderet Nej
Array 5 x 16
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Diverse
Holder Mikrorør (1,5 til 2 ml)
Materiale Polypropylen
Stillinger 80
Form Rektangulær
Hylder Ingen
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Ideel til opbevaring i fryseren
Til brug med (udstyr) Mikrocentrifugerør
nr. pr. pakke 5 Pk.
Mængde 5 Pk.
Længde (metrisk) 225 mm
Længde (engelsk) 8,9''
Bredde (metrisk) 67 mm
Bredde (engelsk) 2,6 tommer
Højde (metrisk) 28 mm
Højde (engelsk) 1.1 tommer
Diameter (metrisk) Brønd 11 mm