Få mere at vide
Kartell™ Lavformede målecylindre af polypropylen
Fremstillet af polypropylen for holdbarhed og fremragende kemikalieresistens. Autoklaverbar Kartell™ Polypropylen lavformsmålecylindre giver en økonomisk og sikker løsning til måling og blanding af væsker i laboratoriet.
Brand:  Kartell™ 0081600
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11358523
  • 37.30 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 22-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Fremstillet af polypropylen for holdbarhed og fremragende kemikalieresistens. Autoklaverbar Kartell™ Polypropylen lavformsmålecylindre giver en økonomisk og sikker løsning til måling og blanding af væsker i laboratoriet.
  • Permanente støbte gradueringer giver klarhed og reproducerbarhed
  • Polypropylenkonstruktioner tåler temperaturer op til 120 °C
  • Lav form, cirkulær base for stabilitet
  • Autoklaverbar
  • Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Tekniske data
50 mL
±2,5 ml
29 mm
10 mL
120 °C
Cylindrisk
Cirkulær
Gradueret målecylinder
Polypropylen
Støbte permanente gradueringer
1 Hver
Autoklaverbar
2.5mL
Fødevare
143 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Kartell™ Lavformede målecylindre af polypropylen > Kapacitet: 50 ml