Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Certificeringer/compliance | ASTM |
| Kalibrering | At indeholde, at levere |
| Gradueringer | 1 mL |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Underafdeling | 1mL |
| Form | Rund |
| Base Type | Cirkulær |
| Produkttype | Gradueret cylinder |