Få mere at vide
Brand™ Graduated Beakers with Handle, Blue Scale
Manufactured from polypropylene. BRAND™ Graduated Beakers with Handle, Blue Scale include an ergonomic handle for secure grip. Functional spout helps to minimize spills. Cleaning up to max. 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions. Autoclaving (121°C) is not recommended.
282.00 DKK - 820.00 DKK
Tekniske data
Materiale Polypropylene
Type Beaker
Autoklaverbar Not Autoclavable
Uddannet Yes
Se flere specifikationer
Produkter 8
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
15557841
Dokumentvisning
Brand™
40810
1000 mL
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
15279885
Dokumentvisning
Brand™
40812
2000 mL
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
15357834
Dokumentvisning
Brand™
40802
50 mL
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
15219924
Dokumentvisning
Brand™
40816
5000 mL
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
15367834
Dokumentvisning
Brand™
40804
100 mL
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
15377834
Dokumentvisning
Brand™
40806
250 mL
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
15387834
Dokumentvisning
Brand™
40808
500 mL
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
15397834
Dokumentvisning
Brand™
40814
3000 mL
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Manufactured from polypropylene.
  • Ergonomic handle for secure grip.
  • Functional spout helps to minimize spills.
  • Cleaning up to max. 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions. Autoclaving (121°C) is not recommended.
Tekniske data
Tekniske data
Polypropylene
Beaker
Not Autoclavable
Yes
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brand™ Graduated Beakers with Handle, Blue Scale