Få mere at vide
Brand™ Graduated Beakers with Handle, Blue Scale
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 6
Beskrivelse
- Manufactured from polypropylene.
- Ergonomic handle for secure grip.
- Functional spout helps to minimize spills.
- Cleaning up to max. 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions. Autoclaving (121°C) is not recommended.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 152 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Højde (metrisk) | 213 mm |
| Inkrementer | 50 mL |
| Mængde | 6/Pk. |
| Type | Beaker |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Uddannet | Yes |
| Skala | Blue Graduated Scale |