Få mere at vide
Buerkle™ Tragtstativ af polypropylen
Et robust og stabilt tragtstativ, modstandsdygtigt over for kemikalier, brudsikkert og med trinløs højdejustering.
Brand: Buerkle™ 9622-0400
907.25 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Fod af polypropylen, stativ i forkromet stål
- Trinløs højdejustering med innovativt magnetkoncept
- Er også et fremragende filterstativ
- Ingen spændeskruer nødvendig
- Justerer let og fleksibelt med én hånd
Tekniske data
Polypropylen | |
550 mm | |
150 mm | |
4-plads bund, stativstang, 4 tragtholdere, 4 standard tragtreduktioner | |
Hvid | |
1.7 lb. |
500 mm | |
5,90 tommer. | |
4 tragte | |
Tragtstativ | |
Tragtstativ til 4 tragte | |
0.8 kg |
Videoer
-
Buerkle Polypropylene Funnel Stand
Brochure Laboratory stands
Filstørrelse: 578.7 kB
Topsellers laboplast
Filstørrelse: 555.9 kB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Buerkle™ Tragtstativ af polypropylen > Dimensioner: 500L x 500mmH
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion