Få mere at vide
Buerkle™ Tragtstativ af polypropylen
Shop alle Bürkle produkter
Holder:
2 tragte
4 tragte
Højde (metrisk):
480 mm
500 mm
Bredde (metrisk):
140 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fod af polypropylen, stativ i forkromet stål
- Trinløs højdejustering med innovativt magnetkoncept
- Er også et fremragende filterstativ
- Ingen spændeskruer nødvendig
- Justerer let og fleksibelt med én hånd
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 480 mm |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Bredde (engelsk) | 5,51 tommer |
| Bredde (metrisk) | 140 mm |
| Holder | 2 tragte |
| Inkluderer | 2-plads bund, stativstang, 2 tragtholdere, 2 standard tragtreduktioner |
| Produkttype | Tragtstativ |
| Farve | Hvid |
| Oversigt | Tragtstativ til 2 tragte |
| Vis mere |