Description
- Til brug med polypropylen kugleventiler til tønder med gevindforbindelser
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | EU fødevarer |
| Diameter (metrisk) | 13 mm dysediameter |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | Kugleventil |
| Emballagemængde | 20/Skala |
| Trådstørrelse | 1/2 tomme. |
| Bredde (metrisk) | 8 mm |
| Produkttype | Rørmundstykke |