Få mere at vide
Greiner Bio-One Polypropylene Conical Bottom Test Tubes
nr. pr. sag:
500
nr. pr. pakke:
20
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-Pyrogenic, non-cytotoxic
- Diameter: 30mm
- Volume: 50mL
- Blue screw cap
- Blue graduations and white writing area
- Sterile
- Single use only
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Neutral |
| Diameter (metrisk) | 30 mm |
| Lukningsfarve | Blå |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Bund form | Konisk |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Light-Sensitive Materials and Reactions |
| nr. pr. sag | 500 |
| nr. pr. pakke | 20 |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |
Produktforslag
Viewing 1-4 of
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Greiner Bio-One Polypropylene Conical Bottom Test Tubes >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion