Få mere at vide
Greiner Bio-One Polypropylen koniske bund prøverør
Artikelnummer. 10711212
Skift visning
nr. pr. sag:
300
500
nr. pr. pakke:
20
25
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. nr. pr. sag nr. pr. pakke Pakningsstørrelse
10711212 500 20 Pakke med 500
10068930 300 25 Pakke med 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 10711212 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 227261
Forventet forsendelse: 04-12-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Fremstillet af polypropylen for fremragende kemisk og højtemperaturbestandighed. Greiner Bio-One™ Polypropylen koniske bundprøverør er velegnede til opbevaring af kemiske og biologiske prøver.
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-Pyrogenic, non-cytotoxic
  • Diameter: 30mm
  • Volume: 50mL
  • Blue screw cap
  • Blue graduations and white writing area
  • Sterile
  • Single use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farve Neutral
Lukningsfarve Blå
Autoklaverbar Autoclavable
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Bund form Konisk
Materiale Polypropylen
Trådstil External
Til brug med (applikation) Light-Sensitive Materials and Reactions
nr. pr. sag 500
nr. pr. pakke 20
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Højde (metrisk) 115 mm
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) 30 mm
Produkttype Centrifuge Tube