Få mere at vide
BRAND™ Polypropylen spand
Forstærket kant og håndtag giver robust kontrol. Tuden giver nem hældning og forhindrer spild.
Brand:  BRAND™ 72378
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10111871
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    337.00 DKK
    279.41 DKK / Hver
    Spare 57.59 DKK
    17% Slukket
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Polypropylen konstruktion
  • Forstærket kant og håndtag
  • Inklusiv tud
  • Låg medfølger ikke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Gennemskinnelig
1 stk.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BRAND™ Polypropylen spand > Kapacitet: 15L