Få mere at vide
BRAND™ Polypropylen spand
Artikelnummer. p-8010285 Shop alle Brand produkter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10395561
Brand: BRAND™ 72376
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forstærket kant og håndtag giver robust kontrol. Tuden giver nem hældning og forhindrer spild.
  • Polypropylen konstruktion
  • Forstærket kant og håndtag
  • Inklusiv tud
  • Låg medfølger ikke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gennemskinnelig
Mængde 1 stk.