Beskrivelse
- Støttestang integreret i stativ
- Polypropylen konstruktion
- Højde på støttestang: 325 mm
- Grundmål: 220 x 160 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Flaskestativ |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (udstyr) | Dispensette™ Titrette™ |
| Dimensioner (L x B x H) | 220 x 160 x 325 mm |
| Længde (metrisk) | 220 mm |
| Højde (metrisk) | 325 mm |