Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Polygram POLYAMID-6 polyester plader Artikelnummer.: 10496661
På lager
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Macherey-Nagel™ Polygram POLYAMID-6 polyester plader
Artikelnummer. 10496661 Shop alle Macherey-Nagel produkter
20 x 20 cm, Pakke med 25
Dimensioner (L x B):
5 x 20 cm
20 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 10496661
Brand: Macherey-Nagel™ 803013
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Tekniske data
Mængde 25 Pk.
Type Polyester plade
Tykkelse (metrisk) 0.1 mm
Dimensioner (L x B) 20 x 20 cm
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Macherey-Nagel™ Polygram POLYAMID-6 polyester plader >