Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Polygram CEL 400 polyester plader
Artikelnummer. 10025751 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Dimensioner (L x B):
20 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 10025751
Brand: Macherey-Nagel™ 801113
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
TLC polyesterplader med mikrokrystallinsk cellulose.
TLC Polyesterplader, mikrokrystallinsk celluloselag, POLYGRAM CEL 400
  • Grundmateriale: Polyesterplader belagt med cellulose
  • Mode: Normal fase
  • Laghårdhed: Standard, Blød
Adsorbent:
  • Polyesterplader belagt med cellulose
  • Fase CEL 400
  • UV-indikator: Nej
  • Partikeltype: Fuldt porøse partikler (FPP)
  • Partikelform: Uregelmæssig
  • Bindemiddel: Ja
Indikatorer:
Denne plade kan bruges forskellige UV-indikatorer - mangan aktiveret zinksilikat med grøn fluorescens til kortbølget UV (254 nm); specielt uorganisk fluorescerende pigment med blå fluorescens til langbølget UV (366 nm).
Bindemiddel:
Meget polymere produkter, som er stabile i næsten alle organiske opløsningsmidler og modstandsdygtige over for aggressive visualiseringsreagenser
Anbefalede applikationer:
Aminosyrer, Kulhydrater, Carboxylsyrer, Polære stoffer
Generel TLC Tallerkenfunktioner fra Macherey-Nagel:
  • Forbelagte klar til brug plader
  • Bredt udvalg af pladestørrelser, overfladebelægninger og bagbeklædninger
  • Pladen kan nemt mærkes for tydelig identifikation
  • Glasplader er robuste, varmebestandige og kemisk resistente over for alle gængse mobile faser og visualiseringsreagenser.
  • Øget separationseffektivitet på grund af en optimeret partikelstørrelsesfordeling
  • En støvfri plade tillader bekvem håndtering og undgår silicaforurening af TLC kammer
Tekniske data
Mængde 25 Pk.
Type Polyester plade
Tykkelse (metrisk) 0.1 mm
Dimensioner (L x B) 20 x 20 cm