Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 til 30 NH2
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Mængde:
0.1 kg
1 kg
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
Specifications
Specifications
Partikelstørrelse | 15 til 25μ m |
Porestørrelse | 60Å |
Stationær fase | POLYGOPREP 60 til 20 |
Teknik | Væskekromatografi |
pH | 2 til 8 |
Mængde | 1 kg |
Sorbent | POLYGOPREP NH2 |
Overfladeareal (metrisk) | 350 m2 /g |
Type | Polygoprep |
Materiale | Silica |
Show More |
Product Content Correction
Product Title
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 til 30 NH2 >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction