Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 til 20 NH2
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Mængde:
0.1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | 15 til 25μ m |
| Porestørrelse | 60Å |
| Stationær fase | POLYGOPREP 60 til 20 |
| Teknik | Væskekromatografi |
| pH | 2 til 8 |
| Mængde | 0.1 kg |
| Sorbent | POLYGOPREP NH2 |
| Overfladeareal (metrisk) | 350 m2 /g |
| Type | Polygoprep |
| Materiale | Silica |
| Vis mere |