Få mere at vide
Bel-Art™ Nytteposer af polyethylen
Beskrivelse
Genanvendelige, gennemsigtige poser er velegnede til forsendelse eller opbevaring og er især nyttige som prøveposer
- FDA godkendt materiale; Latex fri
- Forskellige størrelser tilgængelige for bedst at matche særlige emballagekrav
- Må ikke autoklaveres
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Lukketype | Slips med lynlås |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polyethylen |
| Sterilitet | Steril |
| Dimensioner (L x B) | 16 x 10 tommer. (406 x 254 mm) |
| Længde (engelsk) | 16 tommer |
| Bredde (engelsk) | 10 tommer |
| Produkttype | Prøvepose |
| Vis mere |