Få mere at vide
polyethylenglycol, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11487152 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11487152 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11487152 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02151916.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    848.00 DKK
    807.10 DKK / 500g
    Spare 40.90 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Dannet som en kondensationspolymer af ethylenoxid og vand. polyethylenglycol, MP Biomedicals (PEG) er blevet brugt i mange applikationer fra medicin til industriel fremstilling, herunder udfældning af proteiner.
PEG er blevet brugt i en bred vifte af biomedicinske og laboratorieapplikationer, herunder:
  • Udfældning af proteiner
  • Som et fusionsmiddel til at øge virkningen af makrofager på hybridom
  • I adskillelse og oprensning af biomolekyler
  • Ved induktion af cellehybridisering
  • At genvinde patogene vira og humane rotavirus fra vand-, østers- og sedimentprøver
  • Påvist at have anticelleproliferation og antitumoreffekter via induktion af apoptose
Brug af PEG:
  • PEG'er er modtagelige for oxidativ nedbrydning i nærvær af luft; minimering af eksponering for forhøjede temperaturer og ilt eller tilsætning af en antioxidant kan begrænse mængden af nedbrydning
  • PEG'er hydrolyserer eller forringes ikke ved opbevaring
  • PEG'er understøtter ikke væksten af skimmelsvampe
  • PEG er uforeneligt med phenol og kan reducere den antimikrobielle virkning af andre konserveringsmidler
Tekniske data
CAS 107-21-1
Smeltepunkt 55 °C til 65 °C
Tæthed 1,1 – 1,2 g/ml (Bogstaveligt)
pH 4,5 til 7,5 (5 % vandig opl.)
Molekylær formel C2H6O2
Mængde 500 g
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, polyethylene glycol, macrogol
Opløselighedsinformation Opløselig i vandløsning (100 mg/ml, klar og farveløs opløsning).
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Molekylvægt (g/mol) 62.07
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
Formel vægt I gennemsnit 3.400
Damptryk <0,01 mmHg ved 20 °C (lit.)
Fysisk form Pulver