Få mere at vide
Brady™ Udskrivbare etiketter i polyester
Selvlaminerende polyester (B-361) etiketter til stationære laserprintere leveres med en hvid printbar zone og et gennemsigtigt overlamineringsområde for at beskytte grafik, efter at udskrivningen er færdig.
1565.00 DKK
Tekniske data
| Oversigt | LaserTab Laserprintbare etiketter |
|---|---|
| Klæbende type | Akryl, Permanent |
| Belægning | Ingen |
| Slutte | Mat |
| Materiale | Polyester |
| Produktkode | Brand | Bredde (metrisk) | Højde (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Bredde (metrisk) | Højde (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
|
12849848
|
Brady™
089401 |
41,28 mm | 15,24 mm |
1565.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
Beskrivelse
- God modstandsdygtighed over for udtværinger, opløsningsmiddelbestandighed og forhøjet temperaturydelse
- Nemt at tilpasse ved hjælp af laserprintteknologi
- RoHS i overensstemmelse med 2005/618/EF MCV-ændring af RoHS-direktiv 2002/95/EF
- Driftstemperatur på -94 °F til 230 °F (-70 °C til 110 °C)
Tekniske data
| LaserTab Laserprintbare etiketter | |
| Ingen | |
| Polyester | |
| Ikke steril | |
| Rektangel |
| Akryl, Permanent | |
| Mat | |
| Laser | |
| Laser printere |