Få mere at vide
Brady™ Udskrivbare etiketter i polyester
Selvlaminerende polyester (B-361) etiketter til stationære laserprintere leveres med en hvid printbar zone og et gennemsigtigt overlamineringsområde for at beskytte grafik, efter at udskrivningen er færdig.
Brand:  Brady™ 089401
1412.41 DKK valid until 2026-10-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28008" for at få din tilbudspris.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12849848
  • 1565.00 DKK / Pakke med 1
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • God modstandsdygtighed over for udtværinger, opløsningsmiddelbestandighed og forhøjet temperaturydelse
  • Nemt at tilpasse ved hjælp af laserprintteknologi
  • RoHS i overensstemmelse med 2005/618/EF MCV-ændring af RoHS-direktiv 2002/95/EF
  • Driftstemperatur på -94 °F til 230 °F (-70 °C til 110 °C)
Tekniske data
Tekniske data
LaserTab Laserprintbare etiketter
Ingen
Mat
Polyester
Laser
Ikke steril
Laser printere
7
2560 Labels/Pack
Rektangel
-70 °C til +110 °C
0.012 mm
1,625 tommer H x 0,6 tommer B x 0,2 tommer Dia
1,62 tommer.
15.24 mm
1 tomme
15.24 mm
LAT-56-361-2.5
Akryl, Permanent
Hvid, Klarhed
Mærke
Enkeltsidet printbar
Label
Laboratorieidentifikation, Lednings- og kabelmærkning
43.82 mm
-70 °C
2500/Pk.
-94 °F til +230 °F
0,002 tommer
8 AWG
0,6 tommer
41,28 mm
0,6 tommer
15,24 mm
0,2 tommer
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Promo
Expires: 2026-10-31
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Promo Code: 28008
Gør sikkerhed til en prioritet, samtidig med at du får mere ud af dit budget. I en begrænset periode kan du spare op til 60 % på et bredt udvalg af vigtige sikkerhedsprodukter til dit laboratorium og din arbejdsplads.
Applying Promo and Adding
Promo
Expires: 2026-10-31
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Promo Code: 28026
Spar op til 66 % på pålidelige løsninger til lokalesikkerhed og -vedligeholdelse.
Applying Promo and Adding