Få mere at vide
Bolle Protection™ Polycarbonate Safety Glasses
Shop alle Bollé Safety produkter
:
Color: Clear
Beskrivelse
- Upper protection
- Removable foam reinforcement
- Lower protection
- Side ventilation
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN166 |
| Linsebelægning | Anti-fog, Scratch-resistant |
| Linsefarve | Clear |
| Produkttype | Safety Spectacles |
| Ramme farve | Clear |
| Inkluderer | Adjustable cord |
| nr. pr. pakke | 1 Ea. |
| Materiale | Polycarbonate |
| Rammemateriale | Black Nylon |