Få mere at vide
Bollé Safety Polycarbonat beskyttelsesbriller
Artikelnummer. p-8000063 Shop alle Bollé Safety produkter
Certificeringer/compliance:
EN 166 1B3459 CE
EN 170
Pakningsstørrelse:
Hver
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 11736575
Brand: Bollé Safety BLEPSI
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Let Bolle Protection™ Polycarbonate Goggles provide the affordability and flexibility that give you comfortable protection. The goggles have a wrap-around fit.
  • Klar
  • Let vægt, svøb om sikkerhedsbriller
  • Polycarbonat klar anti-dug og anti-ridse belægninger
  • Bredt synsfelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 170
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Linsefarve Klar
Produkttype Sikkerhedsbriller
Ramme farve Klar
nr. pr. pakke 1 hv.
Materiale Polycarbonat