Få mere at vide
Bollé Safety Polycarbonat beskyttelsesbriller
Artikelnummer. 11736575 Shop alle Bollé Safety produkter
Skift visning
Certificeringer/compliance:
EN 166 1B3459 CE
EN 170
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Certificeringer/compliance Pakningsstørrelse
11736575 EN 170 Hver
10480175 EN 166 1B3459 CE Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 11736575 Leverandør Bollé Safety Leverandørnr. BLEPSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.86 DKK
    99.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 38.89 DKK
    28% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Let Bolle Protection™ Polycarbonate Goggles provide the affordability and flexibility that give you comfortable protection. The goggles have a wrap-around fit.
  • Klar
  • Let vægt, svøb om sikkerhedsbriller
  • Polycarbonat klar anti-dug og anti-ridse belægninger
  • Bredt synsfelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 170
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Linsefarve Klar
Produkttype Sikkerhedsbriller
Ramme farve Klar
nr. pr. pakke 1 hv.
Materiale Polycarbonat