Få mere at vide
Bollé Safety Polycarbonat beskyttelsesbriller
Artikelnummer. 10480175 Shop alle Bollé Safety produkter
Skift visning
Certificeringer/compliance:
EN 166 1B3459 CE
EN 170
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Certificeringer/compliance Pakningsstørrelse
10480175 EN 166 1B3459 CE Hver
11736575 EN 170 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 10480175 Leverandør Bollé Safety Leverandørnr. BLAPSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.00 DKK
    130.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 75.61 DKK
    36% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Let Bolle Protection™ Polycarbonate Goggles provide the affordability and flexibility that give you comfortable protection. The goggles have a wrap-around fit.
  • Klar
  • Let vægt, svøb om sikkerhedsbriller
  • Polycarbonat klar anti-dug og anti-ridse belægninger
  • Bredt synsfelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 166 1B3459 CE
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Linsefarve Klar
Produkttype Sikkerhedsbriller
Til brug med (udstyr) Beskyttelse mod stød, kemikalier, støv, gas og smeltet metal
Til brug med (applikation) Beskyttelse mod stød, kemikalier, støv, gas og smeltet metal
Ramme farve Klar
nr. pr. pakke 1 hv.
Ventilationsdetaljer Ja
Materiale Polycarbonat