Få mere at vide
Polyanetholsulfonsyre natriumsalt, reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11456322 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11456322 500 g -
11426322 5 g -
11436322 25 g 25g
11446322 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11456322 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210292390
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 52993-95-0
Molekylær formel (C10H11O4SNa)n
MDL nummer MFCD00148427
Synonym sodium anethole, benzenesulfonic acid, methoxypropenyl-, sodium salt, homopolymer, sodium methoxypropenylbenzenesulonate homopolymer, benzenesulfonic acid, methoxy 1-propenyl-, sodium salt, homopolymer, sodium 1-methoxy-4-e-prop-1-enyl benzene, benzenesulfonic acid, methoxy 1-propen-1-yl-, sodium salt 1:1 , homopolymer
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyanetholesulfonic Acid Sodium Salt
Farve Hvid
Mængde 500 g
Formel vægt (250)n
Grad Reagens
Fysisk form Fast stof