Få mere at vide
Poly(vinylalkohol), 98,0%-98,8% hydrolyseret, M.W. ca. 50.000-85.000
Artikelnummer. 15285968 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15285968 1 kg 1kg
15205978 100 g 100g
15295968 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15285968 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 183380010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1388.08 DKK
    1249.65 DKK / 1kg
    Spare 138.43 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Indikator | CAS: 9002-89-5 | (C2H4O)n | 44,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-89-5
Molekylær formel (C2H4O)n
Molekylvægt (g/mol) 44.05
MDL nummer MFCD00081922
InChI nøgle IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
PubChem CID 11199
IUPAC navn ethenol
SMIL OC(-*)C-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(vinyl alcohol)
Smeltepunkt 230,0 °C til 240,0 °C
pH 5,0 til 7,0 (4 % vandig opl.)
Infrarødt spektrum Autentisk
Lineær formel [-CH2CH(OH)-]n
Mængde 1 kg
Merck Index 15,7706
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i varmt vand.
Viskositet 9-11 mPa·s (20 °C, 4 % vandig opl.)
Procent renhed 98%-98.8%