Få mere at vide
Poly(vinylalkohol), 87,0-89,0% hydrolyseret, MW ca. 13.000-23.000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15284208 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15284208 2.5 kg 2.5kg
1 options
Artikelnummer. 15284208 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 180300025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 9002-89-5 | (C2H4O)n | 44.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(vinyl alcohol)
CAS 9002-89-5
Smeltepunkt 230,0 °C til 240,0 °C
pH 4,5 til 6,5 (4 % vandig opl.)
Infrarødt spektrum Autentisk
Molekylær formel (C2H4O)n
Lineær formel [-CH2CH(OH)-]n
MDL nummer MFCD00081922
Mængde 2.5 kg
Merck Index 15,7706
Synonym vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i varmt vand.
InChI nøgle IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(-*)C-*
IUPAC navn ethenol
Molekylvægt (g/mol) 44.05
PubChem CID 11199
Viskositet 3,0-3,7 mPa·s (20 °C, 4 % vandig opl.)
Procent renhed 87.0-89%