Få mere at vide
Poly(styrene sulfonic acid), M.W. 75,000, 30% w/v aq. soln.
Artikelnummer. 11345377
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11345377
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042653.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 28210-41-5
Poly(styrensulfonsyre) bruges til at blødgøre vand og fjerne hårde ioner som calcium og magnesium. På det medicinske område bruges det som kaliumbindere ved akut og kronisk nyresygdom. Dens natriumsalt bruges som superplastificeringsmiddel i cement, som farveforbedrende middel til bomuld, som protonudvekslingsmembraner i brændselscelleapplikationer. Det fungerer som en fast syrekatalysator i organisk syntese. Det er en antistatisk harpiks, der bruges til elektrografiske og elektrofotografiske substrater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28210-41-5
MDL nummer MFCD00165973
Synonym 4-styrenesulfonic acid, polystyrene sulfonate, tolevamer, styrene-4-sulphonic acid, 4-vinylbenzenesulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-ethenyl, poly 4-vinylbenzenesulfonic acid, tolevamer inn, poly styrene sulfonic acid sodium salt, unii-zsl2fb6gxn
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly (styrene sulfonic acid)
Navn note M.W. 75,000
Farve Ravgul
Tæthed 1.1 g/mL
Mængde 500 g
FN nummer UN2584
Opløselighedsinformation Miscible with water,ethanol,methanol,lower alcohols and glycols.
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 30% w/v aq. soln.
Fysisk form Væske