Få mere at vide
Poly(styrene sulfonic acid), M.W. 75,000, 30% w/v aq. soln.
Artikelnummer. 11335377
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11335377 100 g 100g
11345377 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11335377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042653.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 28210-41-5
Poly(styrensulfonsyre) bruges til at blødgøre vand og fjerne hårde ioner som calcium og magnesium. På det medicinske område bruges det som kaliumbindere ved akut og kronisk nyresygdom. Dens natriumsalt bruges som superplastificeringsmiddel i cement, som farveforbedrende middel til bomuld, som protonudvekslingsmembraner i brændselscelleapplikationer. Det fungerer som en fast syrekatalysator i organisk syntese. Det er en antistatisk harpiks, der bruges til elektrografiske og elektrofotografiske substrater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28210-41-5
MDL nummer MFCD00165973
Synonym 4-styrenesulfonic acid, polystyrene sulfonate, tolevamer, styrene-4-sulphonic acid, 4-vinylbenzenesulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-ethenyl, poly 4-vinylbenzenesulfonic acid, tolevamer inn, poly styrene sulfonic acid sodium salt, unii-zsl2fb6gxn
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly (styrene sulfonic acid)
Navn note M.W. 75,000
Farve Ravgul
Tæthed 1.1 g/mL
Mængde 100 g
FN nummer UN2584
Opløselighedsinformation Miscible with water,ethanol,methanol,lower alcohols and glycols.
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 30% w/v aq. soln.
Fysisk form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Poly(styrene sulfonic acid), M.W. 75,000, 30% w/v aqueous solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Poly(styrene sulfonic acid)