missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Poly[methylene(polyphenyl Isocyanate)] (Mn~340-400), TRC

Artikelnummer. 30003552
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mL
10 mL
25 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003552 10 mL
30005184 5 mL
30010139 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30003552 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP68809510ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 9016-87-9
Molekylær formel C15H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 250.25
Synonym Poly(methylenephenylene Isocyanate), Poly(phenylenemethylene Isocyanate)
SMIL O=C=NC1=CC=CC=C1.O=C=NC2=CC=CC=C2.O=C=NC3=CC=CC=C3.CCC.CCC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Poly[methylene(polyphenyl Isocyanate)]
Mængde 10 mL
InChI formel InChI=1S/C15H10N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h1-8H,9H2
Formel vægt 149.0477
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.