Få mere at vide
Poly(ethylenglycolmethylether), gennemsnitlig MW 500, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10200233 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10200233 500 g Glasflaske 500g
10433263 5 g Glass bottle 5g
10758113 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10200233 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 387895000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9004-74-4 | (C2H4O)nCH4O | 76.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-74-4
Molekylær formel (C2H4O)nCH4O
Molekylvægt (g/mol) 76.10
MDL nummer MFCD00084416
InChI nøgle XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
SMIL COCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(ethylene glycol methyl ether)
Smeltepunkt 12°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.0800g/mL
pH 4.5 to 7.5 (5% aq. soln.)
Flammepunkt 268°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(OCH2CH)nOH
Mængde 500 g
Specifik vægtfylde 1.08
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
IUPAC navn 2-methoxyethanol
Viskositet 20 mm2/s (50°C)
Fysisk form Væske