Få mere at vide
Gibco™ Poly-D-Lysin
Artikelnummer. 16021412 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16021412 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 16021412 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A3890401
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Poly-D-Lysine er en ekstracellulær matrix, der bruges til at lette neural celleadhæsion til vævskulturbehandlede plast- og glasoverflader. Når det bruges på Nunc plast med B-27 kosttilskud eller B-27 Plus Neuronal Culture System, Poly-D-Lysine opretholder cellelevedygtighed og normale vækstkarakteristika i flere neuronale celletyper.
Poly-D-Lysine er en kemisk syntetiseret ekstracellulær matrix, der bruges til at lette celleadhæsion til vævskulturbehandlede plast- og glasoverflader. Poly-D-Lysine indeholder polymerer med en molekylvægt på mellem 50.000– 150.000 Dalton, hvilket gør dette produkt ideelt til neuronale kulturapplikationer. Dette brugsklare produkt leveres som en væske i en koncentration på 0,1 mg/ml. Når det bruges på Nunc cellekulturplast med B-27 Kosttilskud eller B-27 Plus Neuronal Culture System, Poly-D-Lysine har vist sig at opretholde cellelevedygtighed og normale vækstkarakteristika i flere neuronale celletyper. Nøglefunktioner omfatter:
  • Syntetisk og uden animalsk oprindelse
  • Sterilfiltreret til cellekulturapplikationer
  • Valideret med B-27 Tillæg og B-27 Plus Neuronal Culture System, når det bruges sammen med Nunc fade i plast og glasbund
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
Celletype Pattedyrceller
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 0.1 mg/mL
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Form Væske
Produkttype Ekstracellulær matrix
Sterilitet Steril
Produktlinje Gibco
Renhed eller kvalitetsklasse Cellekulturklasse
Mængde 100 ml
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på Wet Ice
Kilde Fri for animalsk oprindelse, syntetisk