Få mere at vide
Thermo Scientific™ Polar Series Accel 500 LC Cooling/Heating Recirculating Chillers
Disse brugervenlige recirkulerende kølere til køling/opvarmning er designet baseret på kundens input og tilbyder kølefunktioner i fuld rækkevidde til hurtig op- og nedkøling af din applikation. For at sikre brugervenlighed foregår al operationel og forebyggende vedligeholdelse via frontpanelets grænseflade.
Brand:  Thermo Scientific™ 223422100
31460.98 DKK valid until 2025-08-31
Use promo code "24124" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12306323
  • 35078.39 DKK / Hver
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Polar Series Accel 500 LC Cooling/Heating Recirculating Chillers tilbyder 500 watt køling med et arbejdstemperaturområde på -10 til +80 °C. Dynamiske, pålidelige og effektive — disse kraftfulde, kompakte kølere tilbyder kølefunktioner i fuld rækkevidde til hurtig op- og nedkøling af din applikation. Tilbydes med valg af kraft- eller kraft-/sugepumpe og USB-kommunikation, der passer perfekt til dit laboratorium.
Funktioner:
  • Intuitiv HMI-grænseflade med digital kontrol og aflæsning
  • Lille internt reservoir og rigelig kølekapacitet omsættes til hurtig tid til måltemperatur
  • Pumpemuligheder tilgængelige for øget tryk og flow til krævende applikationer
  • Systemstyring muliggør nem betjening og påfyldnings- og tømningsprocedure
  • Let tilgængelig fra frontpanelet, så der ikke er behov for at flytte maskinen for at fylde eller tømme
  • Luftkølet kølesystem giver dig mulighed for at placere flere enheder lige ved siden af hinanden
  • Ekstremt støjsvag drift - mindre end 58 dBA
  • Valgfri USB-port til seriekommunikation
Bestillingsoplysninger:
Fjernstyring af temperatur og kommunikation er tilgængelig på udvalgte modeller. Kontakt 800-258-0830 for mere information.
Garanti:
2 år
Tjenester
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vis mere
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Polar Series Accel 500 LC Cooling/Heating Recirculating Chillers >
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.