Få mere at vide
Thermo Scientific™ Polar-serien Accel 250 LC recirkulerende kølere
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Polar-serien Accel 250 LC recirkulerende kølere tilbyder 250 watt køling med et arbejdstemperaturområde på -10° til +80 °C. Disse kraftfulde, kompakte kølere —er dynamiske, pålidelige og effektive og tilbyder kølefunktioner i fuld rækkevidde til hurtig op- og nedkøling af din applikation. Tilbydes med valg af kraft- eller kraft/sugepumpe og USB kommunikation —passer perfekt til dit laboratorium.
Disse brugervenlige recirkulerende kølere er designet baseret på kundernes input og tilbyder køling i fuld rækkevidde til hurtig op- og nedkøling af din applikation. For at sikre brugervenlighed foregår al operationel og forebyggende vedligeholdelse via frontpanelets grænseflade.
- Intuitiv HMI-grænseflade med digital kontrol og aflæsning
- Lille internt reservoir og rigelig kølekapacitet omsættes til hurtig tid til måltemperatur
- Pumpemuligheder tilgængelige for øget tryk og flow til krævende applikationer
- Systemstyring muliggør nem betjening og påfyldnings- og tømningsprocedure
- Let tilgængelig fra frontpanelet, så der ikke er behov for at flytte maskinen for at fylde eller tømme
- Luftkølet kølesystem giver dig mulighed for at placere flere enheder lige ved siden af hinanden
- Ekstremt støjsvag drift– mindre end 58 dBA
- Valgfri USB port til seriel kommunikation
Bestillingsoplysninger:
Fjernstyring af temperatur og kommunikation er tilgængelig på udvalgte modeller. Kontakt 800-258-0830 for mere information.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 0.74 gal. |
| Oversigt | Force/Suction Pump; 220-230V/50Hz |
| Kapacitet (metrisk) | 2.8 L |
| Certificeringer/compliance | UL-listet, CE-mærket/CSA, WEEE, RoHS |
| Kommunikation | Digital |
| Kondensator type | Luftkølet |
| Kølekapacitet | 250 W |
| Flowhastighed | 21 l/min. |
| Pumpetype | Kraft-/sugepumpe |
| Temperaturområde | -10 °C til -80 °C |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.