Få mere at vide
PNU-74654, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493278
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16493278 10 mg
16454536 100 mg
16440926 200 mg
16422706 25 mg
16416007 5 mg
16409826 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16493278 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101130
MedChemExpress PNU-74654 is an inhibitor of Wnt/β-catenin pathway with an IC50 of 129.8 μM in NCI-H295 cell.
PNU-74654 is an inhibitor of Wnt/β-catenin pathway with an IC50 of 129.8 μM in NCI-H295 cell.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PNU-74654
CAS 113906-27-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H16N2O3
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (93.65 mM)
SMIL O=C(N/N=C/C1=CC=C(C)O1)C2=CC=CC=C2OC3=CC=CC=C3
Molekylvægt (g/mol) 320.34
Formel vægt 320.34
Procent renhed 99.42%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death