Få mere at vide
PND-1186, MedChemExpress
Beskrivelse
PND-1186 (VS-4718) is a potent, highly-specific and reversible inhibitor of FAK with an IC50 of 1.5 nM. PND-1186 selectively promotes tumor cell apoptosis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PND-1186 |
| CAS | 1061353-68-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H26F3N5O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | VS-4718 SR-2516 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 34 mg/mL (67.80 mM) |
| SMIL | O=C(NC)C1=CC=CC=C1NC2=CC(NC3=CC=C(N4CCOCC4)C=C3OC)=NC=C2C(F)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 501.5 |
| Vis mere |