Få mere at vide
PLX-4720, MedChemExpress
Beskrivelse
PLX-4720 is a potent and selective inhibitor of B-RafV600E with IC50 of 13 nM in a cell-free assay, equally potent to c-Raf-1(Y340D and Y341D mutations), and 10-fold selectivity for B-RafV600E than wild-type B-Raf.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PLX-4720 |
| CAS | 918505-84-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H14ClF2N3O3S |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (241.65 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=S(NC1=CC=C(C(C(C2=CNC3=NC=C(C=C23)Cl)=O)=C1F)F)(CCC)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 413.83 |
| Formel vægt | 413.83 |
| Vis mere |