Få mere at vide
Gibco™ Pluripotent Stem Cell (PSC) Genredigering Demo Kit
Artikelnummer. 17184729 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
17184729 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 17184729 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A43203
 Begrænset vare
På lager
Pluripotent Stem Cell (PSC) Gene Editing Demo Kit tilbyder de kritiske reagenser til succesfuldt at generere og detektere knock-outs og punktmutationer i din cellelinje af interesse.
  • Reducer indsats og cyklustider
  • Generer puljer med høj redigeringseffektivitet (op til 80 % KO og 40 % HDR)
  • Kvantificere redigeringseffektiviteten
  • Isoler let klonale linjer
Inkluderer:
  • StemFlex Medium (500 ml), bestående af:
    • StemFlex Basal medium (450 ml)
    • StemFlex Tilskud (50 ml)
  • rhLaminin-521 (0,1 mg)
  • RevitaCell Tilskud (5 ml)
  • TrueCut Cas9 Protein v2 (10μ g)
  • TrueGuide sgRNA positiv kontrol, HPRT1
  • GeneArt Genomisk spaltningsdetektionskit
  • Manual/protokol (elektronisk)
  • Neon demo efter anmodning
Effektiv genomredigering
TrueCut Cas9 protein v2 funktioner inkluderer:
  • Høj DNA-spaltning og homologidrevet reparation
  • Kompleks med gRNA'er til RNP'er
  • Lever RNP'er med Neon-system eller Lipofectamine Stængel reagens
Overlegen enkeltcellet overlevelse
  • StemFlex/Laminin-521 systemet med RevitaCell supplement forbedrer enkeltcelleoverlevelse efter elektroporation og enkeltcellesortering. Forbedret celleoverlevelse efter elektroporation reducerer tidslinjer, og evnen til enkeltcelle-sortering af hiPSC'er reducerer klonal isolationsindsats og tidslinjer dramatisk.
Hurtig detektion
  • De GeneArt Genomic Cleavage Detection Kit er en hurtig, PCR-baseret metode til at måle, hvor godt dit genomredigeringsværktøj danner insertion og deletion (indel) mutationer. Direkte PCR amplificere din pulje af redigerede celler med primere, der er specifikke for din målregion, kør spaltningsanalysen, og bestem effektiviteten, alt sammen på en eftermiddag.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Embryonale stamceller (ESC'er), inducerede pluripotente stamceller (iPSC'er)
Produkttype Pluripotent Stem Cell (PSC) Genredigering Demo Kit
Mængde 1 sæt
Indhold og opbevaring • StemFlex Medium (500 ml), bestående af:
    --StemFlex Basal Medium (450 ml, –2 °8 C)
    --StemFlex Supplement (50 ml, -5 til -°30 C)
• rhLaminin-521 (0,1 mg, -5 til -°30 C)
• RevitaCell Tilskud (5 mL, -5 til -°30 C)
• TrueCut Cas9 Protein v2 (10μ g, -5 til -°30 C)
• TrueGuide Positiv kontrolguide sgRNA, HPRT1 (3 nmol; opbevar tørret RNA ved stuetemperatur, opbevar resuspenderet RNA ved -5 til -°30 C; resuspender i nukleasefrit vand eller TE)
• Genomisk DNA-spaltningsdetektionskit (1 sæt, -5 til -30 °C)