missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Plerixafor, TRC

Artikelnummer. 17901455
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17901455 50 mg
17921625 100 mg
17911525 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17901455 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP58050050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 110078-46-1
Molekylær formel C28 H54 N8
Molekylvægt (g/mol) 502.78
Synonym 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane, 1,1'-[1,4-phenylenebis(methylene)]bis-, 1,1'-[1,4-Phenylenebis(methylene)]bis[1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane], 1,1'-Xylyl bis-1.4,8,11 tetraaza cyclotetradecane, AMD 3100, JKL 169, JM 3100, Mozobil, Plerixafor, SDZ SID 791, 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane, 1,1'-[1,4-phenylenebis(methylene)]bis-, 1,1'-[1,4-Phenylenebis(methylene)]bis[1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane], 1,1'-Xylyl bis-1.4,8,11 tetraaza cyclotetradecane, AMD 3100, JKL 169, JM 3100, Mozobil, Plerixafor, SDZ SID 791, SID791
IUPAC navn 1-[[4-(1,4,8,11-tetrazacyclotetradec-1-ylmethyl)phenyl]methyl]-1,4,8,11-tetrazacyclotetradecane
SMIL C(N1CCCNCCNCCCNCC1)c2ccc(CN3CCCNCCNCCCNCC3)cc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Plerixafor
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C28H54N8/c1-9-29-15-17-31-13-3-21-35(23-19-33-11-1)25-27-5-7-28(8-6-27)26-36-22-4-14-32-18-16-30-10-2-12-34-20-24-36/h5-8,29-34H,1-4,9-26H2
Formel vægt 502.4471
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.