Få mere at vide
Plerixafor-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Plerixafor-d4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H54N8/c1-9-29-15-17-31-13-3-21-35(23-19-33-11-1)25-27-5-7-28(8-6-27)26-36-22-4-14-32-18-16-30-10-2-12-34-20-24-36/h5-8,29-34H,1-4,9-26H2/i5D,6D,7D,8D |
| Formel vægt | 506.4723 |