Få mere at vide
Pleconaril, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497978
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16497978 10 mg -
16471296 200 mg -
16463907 50 mg 50mg
16437766 100 mg -
16430448 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16497978 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19952
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
MedChemExpress Pleconaril is a capsid inhibitor used previously to treat enterovirus infections.
Pleconaril is a capsid inhibitor used previously to treat enterovirus infections.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pleconaril
CAS 153168-05-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H18F3N3O3
Mængde 10 mg
Synonym VP 63843 Win 63843
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (262.23 mM; Need ultrasonic)
SMIL FC(C1=NC(C2=CC(C)=C(OCCCC3=CC(C)=NO3)C(C)=C2)=NO1)(F)F
Molekylvægt (g/mol) 381.35
Formel vægt 381.35
Procent renhed 99.35%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus