Få mere at vide
Platinum(IV) oxide monohydrate, Adams Catalyst, Pt 75% min
Beskrivelse
Hydrogeneringskatalysator. Velegnet til reduktion af dobbelt- og tredobbeltbindinger, aromater, carbonyler, nitriler og nitrogrupper Platin(IV)oxidmonohydrat bruges som katalysator i hydrogenerings-, hydrogenolyse-, dehydrogenerings- og oxidationsreaktioner i organisk syntese. Det finder også anvendelse i keramisk industri, uorganisk kemi og i kemisk syntese. Det bruges til selektiv reduktion af alkener uden at reducere nitrogruppen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Hydrogeneringskatalysator
- Velegnet til reduktion af dobbelt- og tredobbeltbindinger, aromater, carbonyler, nitriler og nitrogrupper
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Platinum(IV) oxide monohydrate |
Smeltepunkt | 450°C |
Navn note | Adams Catalyst |
Farve | Sort til Brun |
Fysisk form | Pulver |
Mængde | 5 g |
Lineær formel | PtO2·H2O |
FN nummer | UN1479 |
Merck Index | 14,7527 |
Opløselighedsinformation | Insoluble in water,acid,aqua regiaSoluble in water and caustic potash solution; Insoluble in alcohol,acid and aqua regia. |
Vis mere |
Produktforslag
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
N26L027 | Analysecertifikat | 28/02/2025 | 012278.03,012278.06 |
M26I029 | Analysecertifikat | 12/04/2022 | 012278.03,012278.06 |
H10Q17 | Analysecertifikat | 07/12/2021 | 012278.03,012278.06 |
G15P32 | Analysecertifikat | 07/12/2021 | 012278.03,012278.06 |
E14L38 | Analysecertifikat | 07/12/2021 | 012278.03,012278.06 |