Få mere at vide
Platin(IV) oxid monohydrat, Adams Catalyst, Pt 75% min
Artikelnummer. 11311629
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11311629 1 g 1g
11301629 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311629 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012278.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 12137-21-2 | H2O3Pt | 245,10 g/mol
Hydrogeneringskatalysator. Velegnet til reduktion af dobbelt- og tredobbeltbindinger, aromater, carbonyler, nitriler og nitrogrupper Platin(IV)oxidmonohydrat bruges som katalysator i hydrogenerings-, hydrogenolyse-, dehydrogenerings- og oxidationsreaktioner i organisk syntese. Det finder også anvendelse i keramisk industri, uorganisk kemi og i kemisk syntese. Det bruges til selektiv reduktion af alkener uden at reducere nitrogruppen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Hydrogeneringskatalysator
  • Velegnet til reduktion af dobbelt- og tredobbeltbindinger, aromater, carbonyler, nitriler og nitrogrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12137-21-2
Molekylær formel H2O3Pt
Molekylvægt (g/mol) 245.10
MDL nummer MFCD00066964
InChI nøgle SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxoplatinum hydrate, platinum iv oxide monohydrate, platinum dioxide hydrate, platinum iv oxide hydrate, platinoxydhydrat, acmc-1bujp, platinum 1v oxide hydrate, pto2 h2o
PubChem CID 11139377
IUPAC navn dioxoplatin;hydrat
SMIL O.O=[Pt]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum(IV) oxide monohydrate
Smeltepunkt 450 °C
Navn note Adams Katalysator
Farve Sort til Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Lineær formel PtO2·H2O
FN nummer UN1479
Merck Index 14,7527
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand, syre, aqua regia. Opløselig i vand og kaustisk potashopløsning; Uopløselig i alkohol, syre og aqua regia.
Formel vægt 245.10 (227.09 Vandfri)
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pt 75% min.