Få mere at vide
Platinum Iridium gaze, 150 mesh vævet af 0,043 mm (0,0017in) dia wire, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Filtrering, elektroder
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Mængde | 100 x 100 mm |
Molekylær formel | Pt:Ir; 90:10 wt% |
Produktforslag
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
U20L005 | Analysecertifikat | 21/08/2025 | 040934.FF,040934.GH,040934.FI |
N06L019 | Analysecertifikat | 10/02/2025 | 040934.FF,040934.GH,040934.FI |
R20K041 | Analysecertifikat | 24/05/2024 | 040934.FF,040934.GH,040934.FI |
S21J051 | Analysecertifikat | 27/06/2023 | 040934,040934.FF,040934.GH,040934.FI |
P23J012 | Analysecertifikat | 09/05/2023 | 040934.GH |